Drukuj
p-Tolyl isocyanate 99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
162520250 162521000 162520050 162525000
ACRO162520250EA 444 PLN
ACRO162520250 ACRO162521000 ACRO162520050 ACRO162525000
p-Tolyl isocyanate 99%
p-Tolyl isocyanate
Formuła: C₈H₇NO
Temp. Wrzenia: 70…72 °C (10 mmHg)
Gęstość: 1,056 g/cm³
Temp. Zapłonu: 66 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00002029
Numer CAS: 622-58-2
Numer WE (dawny EINECS): 210-743-4
Jednostka: 3390
ADR: 6.1,
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear light brown Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5301 to 1.5321 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %