Izocyjanian m-tolilu ≥99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
Synonim:
3-Methylphenyl isocyanate
L15255.06
L15255.14
L15255.06EA
252
PLN
L15255.06
L15255.14
Izocyjanian m-tolilu ≥99%
Izocyjanian m-tolilu
Purity: 99%
CAS No.: 621-29-4
Molecular Formula: C8H7NO
Formula Weight: 133.15
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Flash Point: 65°(149°F)
Refractive Index: 1.5305
Odour: Pungent
Boiling Point: 75-76°/12mm
Beilstein Reference: 386149
UN No.: 2206
MDL No.: MFCD00002021
Formuła:
C₈H₇NO MW: 133.15 g/mol Temp. Wrzenia: 75…76 °C (12 mmHg) Temp. topnienia: 195…198 °C Gęstość: 1.033 Temp. Zapłonu: 65 °C (149 °F) Temperatura przechowywania: Lodówka |
Numer MDL:
MFCD00002021 Numer CAS: 621-29-4 Numer WE (dawny EINECS): 210-676-0 Jednostka: 2206 ADR: 6.1 II |