Izocyjanian o-tolilu ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
Synonim:
2-Methylphenyl isocyanate, 1-Isocyanato-2-methylbenzene
L12247.06
L12247.14
L12247.06EA
301
PLN
L12247.06
L12247.14
Izocyjanian o-tolilu ≥98%
Izocyjanian o-tolilu
Purity: 98%
CAS No.: 614-68-6
Molecular Formula: C8H7NO
Formula Weight: 133.15
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Flash Point: 92°(197°F)
Refractive Index: 1.5345
Odour: Pungent
Boiling Point: 186°
Beilstein Reference: 507985
UN No.: 2206
MDL No.: MFCD00002009
Formuła:
C₈H₇NO MW: 133.15 g/mol Temp. Wrzenia: 186 °C Gęstość: 1.074 Temp. Zapłonu: 92 °C (197 °F) |
Numer MDL:
MFCD00002009 Numer CAS: 614-68-6 Numer WE (dawny EINECS): 210-389-0 Jednostka: 2206 ADR: 6.1 II |