Drukuj
N,N-Dimetylo-p-toluidyna ≥98.5% (by GC), catalyst grade, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Niebezpieczeństwo
41690-100ML 41690-500ML
SIAL41690-100MLEA 234 PLN
SIAL41690-100ML SIAL41690-500ML
N,N-Dimetylo-p-toluidyna ≥98.5% (by GC), catalyst grade, Sigma-Aldrich®
N,N-Dimetylo-p-toluidyna
Catalyst grade for peroxide polymerization
Formuła: C₉H₁₃N
Temp. Wrzenia: 211 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: –15 °C
Gęstość: 0,9 g/cm³ (20 °C)
Temp. Zapłonu: 76 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00008316
Numer CAS: 99-97-8
Numer WE (dawny EINECS): 202-805-4
Jednostka: 1708
ADR: 6.1,II
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
APPEARANCE (COLOR) Colorless to Dark Yellow and Colorless to Dark Green-Yellow
APPEARANCE (FORM) Liquid
PURITY (GC AREA %) ≥ 98.5 %
DENSITY D20/4 0.930 - 0.945
REFRACTIVE INDEX N20/D 1.546 - 1.548
PROTON NMR SPECTRUM CONFORMS TO STRUCTURE
RECOMMENDED RETEST PERIOD 10 MONTHS