N,N-Dimetylo-p-toluidyna ≥99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
Synonim:
N,N,4-Trimethylaniline, N,N-Dimethyl-4-methylaniline, 1-(Dimethylamino)-4-methylbenzol, 4,N,N-Trimethylaniline, 4-(Dimethylamino)toluene, 4-Dimethylaminotoluene
A11988.0E
A11988.22
A11988.36
A11988.0EEA
4000
PLN
A11988.0E
A11988.22
A11988.36
N,N-Dimetylo-p-toluidyna ≥99%
N,N-Dimetylo-p-toluidyna
Purity: 99%
CAS No.: 99-97-8
Molecular Formula: C9H13N
Formula Weight: 135.21
Flash Point: 83°(181°F)
Refractive Index: 1.5460
Melting Point: -25°
Boiling Point: 210-211°
Beilstein Reference: 774409
UN No.: 1708
MDL No.: MFCD00008316
Formuła:
C₉H₁₃N MW: 135.21 g/mol Temp. Wrzenia: 210…211 °C Temp. topnienia: –25 °C Gęstość: 0.937 Temp. Zapłonu: 83 °C (181 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00008316 Numer CAS: 99-97-8 Numer WE (dawny EINECS): 202-805-4 Jednostka: 1708 ADR: 6.1 II |