Drukuj
Benzylo(dimetylo)amina, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Niebezpieczeństwo
Synonim: N,N-Dimetylobenzyloamina
M-Clarity™ quality level = MQ200
185582-100ML 185582-500ML
SIAL185582-100MLEA 116 PLN
SIAL185582-100ML SIAL185582-500ML
Benzylo(dimetylo)amina, Sigma-Aldrich®
Benzylo(dimetylo)amina
Formuła: C₆H₅CH₂N(CH₃)₂
MW: 135.21 g/mol
Temp. Wrzenia: 183
Temp. topnienia: –75 °C
Gęstość: 0.915 g/cm³ (20 °C)
Temp. Zapłonu: 53
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00008329
Numer CAS: 103-83-3
Numer WE (dawny EINECS): 203-149-1
Jednostka: 2619
ADR: 8 II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=90635bbe74e3372ed4bfbd8d750b25afd50f77a5&vid=7044105a7e7fbce7e00f1d15d7a4e017a1b9d418&prid=web&clid=SAPDAM