Benzylo(dimetylo)amina ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
Purity: 98+%
CAS No.: 103-83-3
Molecular Formula: C9H13N
Formula Weight: 135.21
Flash Point: 54°(129°F)
Refractive Index: 1.5010
Melting Point: -75°
Boiling Point: 183-184°
Beilstein Reference: 1099620
UN No.: 2619
MDL No.: MFCD00008329
Formuła:
C₆H₅CH₂N(CH₃)₂ Temp. Wrzenia: 183…184 °C Temp. topnienia: –75 °C Gęstość: 0,900 Temp. Zapłonu: 54 °C (129 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00008329 Numer CAS: 103-83-3 Numer WE (dawny EINECS): 203-149-1 Jednostka: 2619 ADR: 8,II |