Drukuj
Alkohol 2-jodobenzylowy 99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
179700100 179700500
ACRO179700100EA 322 PLN
ACRO179700100 ACRO179700500
Alkohol 2-jodobenzylowy 99%
Alkohol 2-jodobenzylowy
Formuła: C₇H₇IO
MW: 234.04 g/mol
Temp. Wrzenia: 145
Temp. topnienia: 88…93 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00004610
Numer CAS: 5159-41-1
Numer WE (dawny EINECS): 225-933-2
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White to yellow to pink Powder or needles
Infrared spectrum Conforms
Melting point 88 to 93 °C
GC ≥98.5 %