Drukuj
Kwas 3-jodo-p-toluilowy, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Uwaga
M-Clarity™ quality level = MQ200
278858-25G 278858-5G
SIAL278858-25GEA 0 PLN
SIAL278858-25G SIAL278858-5G
Kwas 3-jodo-p-toluilowy, Sigma-Aldrich®
Kwas 3-jodo-p-toluilowy
Formuła: C₈H₇IO₂
Temp. Wrzenia: 329 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 210…211 °C
Numer MDL: MFCD00010392
Numer CAS: 82998-57-0