Drukuj
4'-Jodoacetofenon, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Uwaga
Synonim: 1-(4-Iodophenyl)ethan-1-one, p-Iodoacetophenone, 1-(4-Iodophenyl)ethanone
M-Clarity™ quality level = MQ100
357804-25G 357804-5G
SIAL357804-25GEA 664 PLN
SIAL357804-25G SIAL357804-5G
4'-Jodoacetofenon, Sigma-Aldrich®
4'-Jodoacetofenon
Formuła: C₈H₇IO
Temp. Wrzenia: 145…150 °C (20 mmHg)
Temp. topnienia: 80…84 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00045320
Numer CAS: 13329-40-3
Numer WE (dawny EINECS): 236-372-8