4'-Jodoacetofenon ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Synonim:
1-(4-Iodophenyl)ethan-1-one, p-Iodoacetophenone, 1-(4-Iodophenyl)ethanone
A16794.06
A16794.14
A16794.22
A16794.06EA
284
PLN
A16794.06
A16794.14
A16794.22
4'-Jodoacetofenon ≥98%
4'-Jodoacetofenon
Purity: 98%
CAS No.: 13329-40-3
Molecular Formula: C8H7IO
Formula Weight: 246.05
Melting Point: 82-84°
Beilstein Reference: 1857412
Formuła:
C₈H₇IO Temp. Wrzenia: 145…150 °C (20 mmHg) Temp. topnienia: 82…84 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00045320 Numer CAS: 13329-40-3 Numer WE (dawny EINECS): 236-372-8 |