2'Jodoacetofenon ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Synonim:
1-(2-Iodophenyl)ethan-1-one, 1-(2-Iodophenyl)ethanone, o-Iodoacetophenone
B25345.03
B25345.06
B25345.03EA
268
PLN
B25345.03
B25345.06
2'Jodoacetofenon ≥98%
2'Jodoacetofenon
Purity: 98+%
CAS No.: 2142-70-3
Molecular Formula: C8H7IO
Formula Weight: 246.05
Flash Point: 103°(218°F)
Refractive Index: 1.6180
Boiling Point: 139-140°/12mm
Beilstein Reference: 2325078
MDL No.: MFCD00094998
Formuła:
C₈H₇IO Temp. Wrzenia: 139…140 °C (12 mmHg) Gęstość: 1,746 Temp. Zapłonu: 103 °C (218 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00094998 Numer CAS: 2142-70-3 |