(4-Iodophenyl)acetonitrile ≥97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
L15119.03
L15119.06
L15119.03EA
540
PLN
L15119.03
L15119.06
(4-Iodophenyl)acetonitrile ≥97%
(4-Iodophenyl)acetonitrile
Purity: 97%
CAS No.: 51628-12-7
Molecular Formula: C8H6IN
Formula Weight: 243.05
Flash Point:
Formuła:
C₈H₆IN Temp. Wrzenia: 300 °C (1013 hPa) Temp. topnienia: 52…54 °C Temp. Zapłonu: >110 °C (230 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00060306 Numer CAS: 51628-12-7 Jednostka: 3439 ADR: 6.1,III |