(3-Iodophenyl)acetonitrile ≥97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
L15118.03
L15118.06
L15118.03EA
551
PLN
L15118.03
L15118.06
(3-Iodophenyl)acetonitrile ≥97%
(3-Iodophenyl)acetonitrile
Purity: 97%
CAS No.: 130723-54-5
Molecular Formula: C8H6IN
Formula Weight: 243.05
Flash Point:
Formuła:
C₈H₆IN Temp. Wrzenia: 138 °C (12 mmHg) Temp. topnienia: 33…35 °C Temp. Zapłonu: >110 °C (230 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00040890 Numer CAS: 130723-54-5 Jednostka: 3439 ADR: 6.1,III |