Drukuj
4-Jodotoluen, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Uwaga
Synonim: 1-Iodo-4-methylbenzene
M-Clarity™ quality level = MQ100
206555-100G 206555-25G
SIAL206555-100GEA 315 PLN
SIAL206555-100G SIAL206555-25G
4-Jodotoluen, Sigma-Aldrich®
4-Jodotoluen
Formuła: C₇H₇I
MW: 218.04 g/mol
Temp. Wrzenia: 211.5
Temp. topnienia: 33…35 °C
Gęstość: 1.68 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00001059
Numer CAS: 624-31-7
Numer WE (dawny EINECS): 210-841-7