1-Etylo-4-jodobenzen ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Synonim:
4-Ethyliodobenzene
A14138.09
A14138.18
A14138.09EA
301
PLN
A14138.09
A14138.18
1-Etylo-4-jodobenzen ≥98%
1-Etylo-4-jodobenzen
Purity: 98%
CAS No.: 25309-64-2
Molecular Formula: C8H9I
Formula Weight: 232.07
Flash Point: 107°(224°F)
Refractive Index: 1.5910
Odour: Mild
Melting Point: -17°
Boiling Point: 112-113°/20mm
Beilstein Reference: 2076973
MDL No.: MFCD00060663
Formuła:
C₈H₉I Temp. Wrzenia: 112…113 °C (20 mmHg) Temp. topnienia: –17 °C Gęstość: 1,600 Temp. Zapłonu: 107 °C (224 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00060663 Numer CAS: 25309-64-2 |