Drukuj
1-tert-Butylo-4-jodobenzen, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
411205-1G 411205-5G
SIAL411205-1GEA 106 PLN
SIAL411205-1G SIAL411205-5G
1-tert-Butylo-4-jodobenzen, Sigma-Aldrich®
1-tert-Butylo-4-jodobenzen
Formuła: C₁₀H₁₃I
Temp. Wrzenia: 114 °C (0,05 mmHg)
Gęstość: 1,4392 g/cm³ (14 °C)
Numer MDL: MFCD00052339
Numer CAS: 35779-04-5