1-tert-Butylo-4-jodobenzen ≥97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
L11603.03
L11603.06
L11603.03EA
405
PLN
L11603.03
L11603.06
1-tert-Butylo-4-jodobenzen ≥97%
1-tert-Butylo-4-jodobenzen
Purity: 97%
CAS No.: 35779-04-5
Molecular Formula: C10H13I
Formula Weight: 260.12
Flash Point: 106°(223°F)
Refractive Index: 1.5710
Boiling Point: 243°
Beilstein Reference: 1931810
MDL No.: MFCD00052339
Formuła:
C₁₀H₁₃I Temp. Wrzenia: 243 °C Gęstość: 1,468 Temp. Zapłonu: 106 °C (223 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00052339 Numer CAS: 35779-04-5 |