Chlorek 2-(Triflurometylo)benzenosulfonylu ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
Purity: 98%
CAS No.: 776-04-5
Molecular Formula: C7H4ClF3O2S
Formula Weight: 244.62
Flash Point:
Formuła:
C₇H₄ClF₃O₂S Temp. Wrzenia: 133…135 °C (14 mmHg) Temp. topnienia: 22…24 °C Gęstość: 1,585 Temp. Zapłonu: >110 °C (230 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00051696 Numer CAS: 776-04-5 Jednostka: 3261 ADR: 8,II |