3-(Trifluoromethyl)thiophenol ≥97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
Synonim:
3-Mercaptobenzotrifluoride, 3-(Trifluoromethyl)benzenethiol, 3-(Trifluoromethyl)benzene-1-thiol
L07191.03
L07191.06
L07191.03EA
289
PLN
L07191.03
L07191.06
3-(Trifluoromethyl)thiophenol ≥97%
3-(Trifluoromethyl)thiophenol
Purity: 97%
CAS No.: 937-00-8
Molecular Formula: C7H5F3S
Formula Weight: 178.18
Refractive Index: 1.4900
Odour: Stench
Boiling Point: 71-72°/20mm
Beilstein Reference: 1943114
UN No.: 2810
MDL No.: MFCD00041142
Formuła:
C₇H₅F₃S Temp. Wrzenia: 71…72 °C (20 mmHg) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00041142 Numer CAS: 937-00-8 Jednostka: 2810 ADR: 6.1,III |