Drukuj
α,α,α-Trifluoro-p-krezol, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Uwaga
178470-1G 178470-25G 178470-5G
SIAL178470-1GEA 178 PLN
SIAL178470-1G SIAL178470-25G SIAL178470-5G
α,α,α-Trifluoro-p-krezol, Sigma-Aldrich®
α,α,α-Trifluoro-p-krezol
Formuła: C₇H₅F₃O
Temp. Wrzenia: 185 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 45…47 °C
Gęstość: 1,3 g/cm³ (25 °C)
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00002363
Numer CAS: 402-45-9
Numer WE (dawny EINECS): 206-945-7