Drukuj
α,α,α-Trifluoro-p-krezol do syntezy, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Uwaga
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.41244.0001 8.41244.0005
8.41244.0001EA 216 PLN
8.41244.0001 8.41244.0005
α,α,α-Trifluoro-p-krezol do syntezy, Sigma-Aldrich®
α,α,α-Trifluoro-p-krezol
Formuła: C₇H₅F₃O
Temp. Wrzenia: 185 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 45…47 °C
Gęstość: 1,3 g/cm³ (25 °C)
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00002363
Numer CAS: 402-45-9
Numer WE (dawny EINECS): 206-945-7
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Melting Point 46 - 48 °C
Molar Mass 162.11 g/mol
Boiling Point 73 - 75 °C (11 hPa)
Flash Point 83 °C