α,α,α-Trifluoro-p-krezol 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
Synonim:
4-Hydroxybenzotrifluoride, 4-(Trifluoromethyl)phenol
176440010
176440050
176440250
ACRO176440010EA
169
PLN
ACRO176440010
ACRO176440050
ACRO176440250
α,α,α-Trifluoro-p-krezol 98%
α,α,α-Trifluoro-p-krezol
Formuła:
C₇H₅F₃O MW: 162.11 g/mol Temp. Wrzenia: 71.5…72 °C (8 mmHg) Temp. topnienia: 40…46 °C Temp. Zapłonu: 83 °C Temperatura przechowywania: Lodówka |
Numer MDL:
MFCD00002363 Numer CAS: 402-45-9 Numer WE (dawny EINECS): 206-945-7 Jednostka: 2928 ADR: 6.1 II |
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance | White to yellow-brown Crystals |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 40 to 46 °C |
GC | ≥97.5 % |