Drukuj
α,α,α-Trifluoro-m-krezol, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Uwaga
Synonim: 3-(Trifluoromethyl)phenol, 3-Hydroxybenzotrifluoride
M-Clarity™ quality level = MQ100
156035-100G 156035-25G
SIAL156035-100GEA 437 PLN
SIAL156035-100G SIAL156035-25G
α,α,α-Trifluoro-m-krezol, Sigma-Aldrich®
α,α,α-Trifluoro-m-krezol
Formuła: C₇H₅F₃O
Temp. Wrzenia: 178 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: –2 °C
Gęstość: 1,34 g/cm³ (20 °C)
Temp. Zapłonu: 73 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00002299
Numer CAS: 98-17-9
Numer WE (dawny EINECS): 202-645-5
Jednostka: 3265
ADR: 8,III