Drukuj
α,α,α-Trifluoro-m-krezol ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
A12784.06 A12784.14 A12784.22
A12784.06EA 181 PLN
A12784.06 A12784.14 A12784.22
α,α,α-Trifluoro-m-krezol ≥98%
α,α,α-Trifluoro-m-krezol
Formuła: C₇H₅F₃O
Temp. Wrzenia: 177…178 °C
Temp. topnienia: –2 °C
Gęstość: 1,336
Temp. Zapłonu: 74 °C (165 °F)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00002299
Numer CAS: 98-17-9
Numer WE (dawny EINECS): 202-645-5
Jednostka: 3265
ADR: 8,III