Drukuj
α,α,α-Trifluoro-m-krezol 98+%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: 3-(Trifluoromethyl)phenol, 3-Hydroxybenzotrifluoride
168470250 168471000
ACRO168470250EA 142 PLN
ACRO168470250 ACRO168471000
α,α,α-Trifluoro-m-krezol 98+%
α,α,α-Trifluoro-m-krezol
Formuła: C₇H₅F₃O
MW: 162.11 g/mol
Temp. Wrzenia: 178
Temp. topnienia: –1.8 °C
Gęstość: 1.33 g/cm³
Temp. Zapłonu: 73
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00002299
Numer CAS: 98-17-9
Numer WE (dawny EINECS): 202-645-5
Jednostka: 1760
ADR: 8 II
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4570 to 1.4600 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.0 %