α,α,α-Trifluoro-o-krezol ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
A14231.03
A14231.06
A14231.14
A14231.03EA
383
PLN
A14231.03
A14231.06
A14231.14
α,α,α-Trifluoro-o-krezol ≥98%
α,α,α-Trifluoro-o-krezol
Purity: 98%
CAS No.: 444-30-4
Molecular Formula: C7H5F3O
Formula Weight: 162.11
Flash Point: 65°(149°F)
Odour: Phenol-like
Boiling Point: 147-148°
Beilstein Reference: 1867917
UN No.: 3261
MDL No.: MFCD00002222
Formuła:
C₇H₅F₃O Temp. Wrzenia: 147…148 °C Temp. topnienia: 45…46 °C Gęstość: >1 g/cm³ (20 °C) Temp. Zapłonu: 65 °C (149 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00002222 Numer CAS: 444-30-4 Numer WE (dawny EINECS): 207-148-7 Jednostka: 3261 ADR: 8,III |