Alkohol 3-fluorobenzylowy ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
|
Synonim:
(3-Fluorophenyl)methanol
A12509.09
A12509.14
A12509.18
A12509.09EA
286
PLN
A12509.09
A12509.14
A12509.18
Alkohol 3-fluorobenzylowy ≥98%
Alkohol 3-fluorobenzylowy
Purity: 98%
CAS No.: 456-47-3
Molecular Formula: C7H7FO
Formula Weight: 126.13
Flash Point: 90°(194°F)
Refractive Index: 1.5100
Odour: Characteristic
Boiling Point: 201°
Beilstein Reference: 2242511
MDL No.: MFCD00004631
Formuła:
C₇H₇FO MW: 126.13 g/mol Temp. Wrzenia: 201 °C Gęstość: 1.166 Temp. Zapłonu: 90 °C (194 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00004631 Numer CAS: 456-47-3 Numer WE (dawny EINECS): 207-265-3 |