6-Fluoro-m-cresol ≥97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
B20275.03
B20275.06
B20275.03EA
270
PLN
B20275.03
B20275.06
6-Fluoro-m-cresol ≥97%
6-Fluoro-m-cresol
Purity: 97%
CAS No.: 63762-79-8
Molecular Formula: C7H7FO
Formula Weight: 126.13
Flash Point: 67°(152°F)
Refractive Index: 1.5105
Boiling Point: 172-174°
Beilstein Reference: 2433017
UN No.: 3265
MDL No.: MFCD00190101
Formuła:
C₇H₇FO Temp. Wrzenia: 172…174 °C Gęstość: 1,155 Temp. Zapłonu: 67 °C (152 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00190101 Numer CAS: 63762-79-8 Jednostka: 3265 ADR: 8,III |