(2,3,5,6-Tetrafluorofenylo)metanol ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
B25162.06
B25162.14
B25162.06EA
297
PLN
B25162.06
B25162.14
(2,3,5,6-Tetrafluorofenylo)metanol ≥98%
(2,3,5,6-Tetrafluorofenylo)metanol
Purity: 98%
CAS No.: 4084-38-2
Molecular Formula: C7H4F4O
Formula Weight: 180.10
Odour: Recognizable
Melting Point: 34-38°
Boiling Point: 220-225°
MDL No.: MFCD00792428
Formuła:
C₇H₄F₄O Temp. Wrzenia: 220…225 °C Temp. topnienia: 34…38 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00792428 Numer CAS: 4084-38-2 Numer WE (dawny EINECS): 443-840-7 |