Alkohol 2,3,4,5,6-pentafluorobenzylowy ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Synonim:
(Perfluorophenyl)methanol, (2,3,4,5,6-Pentafluorophenyl)methanol
A12119.06
A12119.14
A12119.06EA
359
PLN
A12119.06
A12119.14
Alkohol 2,3,4,5,6-pentafluorobenzylowy ≥98%
Alkohol 2,3,4,5,6-pentafluorobenzylowy
Purity: 98%
CAS No.: 440-60-8
Molecular Formula: C7H3F5O
Formula Weight: 198.09
Flash Point: 87°(188°F)
Melting Point: 32-36°
Boiling Point: 182°
Beilstein Reference: 2052669
MDL No.: MFCD00004602
Formuła:
C₇H₃F₅O Temp. Wrzenia: 182 °C Temp. topnienia: 32…36 °C Temp. Zapłonu: 87 °C (188 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00004602 Numer CAS: 440-60-8 Numer WE (dawny EINECS): 207-126-7 |