3-(Difluoromethoxy)benzyl alcohol
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Synonim:
(3-(Difluoromethoxy)phenyl)methanol
H50345.03
H50345.06
H50345.03EA
1380
PLN
H50345.03
H50345.06
3-(Difluoromethoxy)benzyl alcohol
3-(Difluoromethoxy)benzyl alcohol
CAS No.: 125903-81-3
Molecular Formula: C8H8F2O2
Formula Weight: 174.15
MDL No.: MFCD00236227
Formuła:
C₈H₈F₂O₂ MW: 174.15 g/mol Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00236227 Numer CAS: 125903-81-3 |