5-Fluoro-2-methylanisole ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
B25629.03
B25629.06
B25629.03EA
168
PLN
B25629.03
B25629.06
5-Fluoro-2-methylanisole ≥98%
5-Fluoro-2-methylanisole
Purity: 98%
CAS No.: 95729-22-9
Molecular Formula: C8H9FO
Formula Weight: 140.16
Refractive Index: 1.4940
Formuła:
C₈H₉FO Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00673008 Numer CAS: 95729-22-9 |