4-Nitro-3-trifluorometyloanilina ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
Synonim:
5-Amino-2-nitro-α,α,α-trifluorotoluene, 4-Nitro-α,α,α-trifluoro-m-toluidine, 5-Amino-2-nitrobenzotrifluoride
A13798.03
A13798.06
A13798.03EA
264
PLN
A13798.03
A13798.06
4-Nitro-3-trifluorometyloanilina ≥98%
4-Nitro-3-trifluorometyloanilina
Purity: 98%
CAS No.: 393-11-3
Molecular Formula: C7H5F3N2O2
Formula Weight: 206.13
Melting Point: 125-128°
Beilstein Reference: 2650702
UN No.: 2811
MDL No.: MFCD00014717
Formuła:
C₇H₅F₃N₂O₂ MW: 206.12 g/mol Temp. topnienia: 125…128 °C Gęstość: 1.752 g/cm³ (–123.15 °C) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00014717 Numer CAS: 393-11-3 Numer WE (dawny EINECS): 206-884-6 Jednostka: 2811 ADR: 6.1 III |