4-Nitro-2-(trifluoromethyl)aniline ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
Synonim:
2-Amino-5-nitro-α,α,α-trifluortoluene, 2-Amino-5-nitro-α,α,α-trifluorotoluene, 4-Nitro-2-trifluoromethylaniline, 2-Amino-5-nitrobenzotrifluoride, 4-Nitro-α,α,α-trifluoro-o-toluidine
L00977.06
L00977.14
L00977.06EA
200
PLN
L00977.06
L00977.14
4-Nitro-2-(trifluoromethyl)aniline ≥98%
4-Nitro-2-(trifluoromethyl)aniline
Purity: 98%
CAS No.: 121-01-7
Molecular Formula: C7H5F3N2O2
Formula Weight: 206.13
Melting Point: 90-93°
Beilstein Reference: 2121347
UN No.: 2811
MDL No.: MFCD00007365
Formuła:
C₇H₅F₃N₂O₂ MW: 206.12 g/mol Temp. topnienia: 90…93 °C Gęstość: 1.754 g/cm³ (–123.15 °C) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00007365 Numer CAS: 121-01-7 Numer WE (dawny EINECS): 204-443-2 Jednostka: 2811 ADR: 6.1 III |