2-Nitro-4-trifluorometyloanilina ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
Synonim:
2-Nitro-α,α,α-trifluoro-p-toluidine, 4-Amino-3-nitrobenzotrifluoride, 4-Amino-3-nitro-α,α,α-trifluorotoluene
A14413.09
A14413.18
A14413.30
A14413.09EA
338
PLN
A14413.09
A14413.18
A14413.30
2-Nitro-4-trifluorometyloanilina ≥98%
2-Nitro-4-trifluorometyloanilina
Purity: 98%
CAS No.: 400-98-6
Molecular Formula: C7H5F3N2O2
Formula Weight: 206.13
Melting Point: 105-109°
Beilstein Reference: 650808
UN No.: 2811
MDL No.: MFCD00007155
Formuła:
C₇H₅F₃N₂O₂ MW: 206.12 g/mol Temp. topnienia: 105…109 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00007155 Numer CAS: 400-98-6 Numer WE (dawny EINECS): 206-926-3 Jednostka: 2811 ADR: 6.1 III |