4-Fluoro-m-toluidine ≥97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
Synonim:
4-Fluoro-3-methylaniline, 5-Amino-2-fluorotoluene
A15482.06
A15482.14
A15482.06EA
444
PLN
A15482.06
A15482.14
4-Fluoro-m-toluidine ≥97%
4-Fluoro-m-toluidine
Purity: 97%
CAS No.: 452-69-7
Molecular Formula: C7H8FN
Formula Weight: 125.15
Flash Point: 95°(203°F)
Refractive Index: 1.5370
Odour: Characteristic
Melting Point: 32-36°
Boiling Point: 85-86°/9mm
Beilstein Reference: 2935561
UN No.: 2811
MDL No.: MFCD00025294
Formuła:
C₇H₈FN MW: 125.15 g/mol Temp. Wrzenia: 85…86 °C (9 mmHg) Temp. topnienia: 32…36 °C Gęstość: 1.120 Temp. Zapłonu: 95 °C (203 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00025294 Numer CAS: 452-69-7 Numer WE (dawny EINECS): 207-207-7 Jednostka: 2811 ADR: 6.1 III |