4-Fluoro-o-toluidine ≥97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
Synonim:
2-Amino-5-fluorotoluene, 4-Fluoro-2-methylaniline
A11609.06
A11609.14
A11609.06EA
282
PLN
A11609.06
A11609.14
4-Fluoro-o-toluidine ≥97%
4-Fluoro-o-toluidine
Purity: 97%
CAS No.: 452-71-1
Molecular Formula: C7H8FN
Formula Weight: 125.15
Flash Point: 87°(188°F)
Refractive Index: 1.5370
Odour: Characteristic
Boiling Point: 90-92°/16mm
Beilstein Reference: 1931798
UN No.: 2810
MDL No.: MFCD00007832
Formuła:
C₇H₈FN MW: 125.15 g/mol Temp. Wrzenia: 90…92 °C (16 mmHg) Temp. topnienia: 14 Gęstość: 1.124 Temp. Zapłonu: 87 °C (188 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00007832 Numer CAS: 452-71-1 Numer WE (dawny EINECS): 207-208-2 Jednostka: 2810 ADR: 6.1 III |