Drukuj
α,α,α-Trifluoro-p-toluidyna, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Synonim: 4-Aminobenzotrifluoride, 4-(Trifluoromethyl)aniline, Leflunomide impurity A
M-Clarity™ quality level = MQ200
224936-25G 224936-10G 224936-1G
SIAL224936-25GEA 564 PLN
SIAL224936-25G SIAL224936-10G SIAL224936-1G
α,α,α-Trifluoro-p-toluidyna, Sigma-Aldrich®
α,α,α-Trifluoro-p-toluidyna
Formuła: C₇H₆F₃N
MW: 161.13 g/mol
Temp. Wrzenia: 190
Temp. topnienia: 3…8 °C
Gęstość: 1.3 g/cm³ (20 °C)
Temp. Zapłonu: 86
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00064396
Numer CAS: 455-14-1
Numer WE (dawny EINECS): 207-236-5
Jednostka: 2810
ADR: 6.1 III