Drukuj
α,α,α-Trifluoro-p-toluidyna 99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: 4-Aminobenzotrifluoride, 4-(Trifluoromethyl)aniline, Leflunomide impurity A
208910100 208910500
ACRO208910100EA 345 PLN
ACRO208910100 ACRO208910500
α,α,α-Trifluoro-p-toluidyna 99%
α,α,α-Trifluoro-p-toluidyna
Formuła: C₇H₆F₃N
MW: 161.13 g/mol
Temp. Wrzenia: 83 °C (12 mmHg)
Temp. topnienia: 5…8 °C
Gęstość: 1.296 g/cm³
Temp. Zapłonu: 86
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00064396
Numer CAS: 455-14-1
Numer WE (dawny EINECS): 207-236-5
Jednostka: 2810
ADR: 6.1 III
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Colorless to yellow to orange Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4830 to 1.4860 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %