5-Fluoro-o-toluidine ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
Purity: 98%
CAS No.: 367-29-3
Molecular Formula: C7H8FN
Formula Weight: 125.15
Flash Point: 90°(194°F)
Refractive Index: 1.5380
Odour: Characteristic
Melting Point: 35-38°
Boiling Point: 98-100°/15mm
Beilstein Reference: 2637584
UN No.: 2811
MDL No.: MFCD00007764
Formuła:
C₇H₈FN Temp. Wrzenia: 98…100 °C (15 mmHg) Temp. topnienia: 35…38 °C Gęstość: 1,13 g/cm³ (20 °C) Temp. Zapłonu: 90 °C (194 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00007764 Numer CAS: 367-29-3 Numer WE (dawny EINECS): 206-689-6 Jednostka: 2811 ADR: 6.1,III |