3-Fluoro-o-toluidine ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
Synonim:
2-Amino-6-fluorotoluene, 3-Fluoro-2-methylaniline
B22764.06
B22764.14
B22764.06EA
215
PLN
B22764.06
B22764.14
3-Fluoro-o-toluidine ≥98%
3-Fluoro-o-toluidine
Purity: 98+%
CAS No.: 443-86-7
Molecular Formula: C7H8FN
Formula Weight: 125.15
Flash Point: 86°(186°F)
Refractive Index: 1.5420
Odour: Characteristic
Melting Point: 7°
Boiling Point: 205°
UN No.: 2810
MDL No.: MFCD00007760
Formuła:
C₇H₈FN MW: 125.15 g/mol Temp. Wrzenia: 205 °C Temp. topnienia: 7 Gęstość: 1.099 Temp. Zapłonu: 86 °C (186 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00007760 Numer CAS: 443-86-7 Numer WE (dawny EINECS): 207-142-4 Jednostka: 2810 ADR: 6.1 III |