Drukuj
α,α,α-Trifluoro-m-toluidyna, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Synonim: 3-(Trifluoromethyl)aniline, 3-Aminobenzotrifluoride
M-Clarity™ quality level = MQ100
A41801-100G A41801-500G A41801-5G
SIALA41801-100GEA 202 PLN
SIALA41801-100G SIALA41801-500G SIALA41801-5G
α,α,α-Trifluoro-m-toluidyna, Sigma-Aldrich®
α,α,α-Trifluoro-m-toluidyna
Formuła: C₇H₆F₃N
MW: 161.13 g/mol
Temp. Wrzenia: 187
Temp. topnienia: 5
Gęstość: 1.3 g/cm³ (20 °C)
Temp. Zapłonu: 87
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00007797
Numer CAS: 98-16-8
Numer WE (dawny EINECS): 202-643-4
Jednostka: 2948
ADR: 6.1 II