α,α,α-Trifluoro-m-toluidyna ≥99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
Synonim:
3-(Trifluoromethyl)aniline, 3-Aminobenzotrifluoride
A15910.0E
A15910.22
A15910.36
A15910.0EEA
2490
PLN
A15910.0E
A15910.22
A15910.36
α,α,α-Trifluoro-m-toluidyna ≥99%
α,α,α-Trifluoro-m-toluidyna
Purity: 99%
CAS No.: 98-16-8
Molecular Formula: C7H6F3N
Formula Weight: 161.13
Flash Point: 85°(185°F)
Refractive Index: 1.4800
Odour: Recognizable
Melting Point: 5-6°
Boiling Point: 187-189°
Beilstein Reference: 387672
UN No.: 2948
MDL No.: MFCD00007797
Formuła:
C₇H₆F₃N MW: 161.13 g/mol Temp. Wrzenia: 187…189 °C Temp. topnienia: 5…6 °C Gęstość: 1.295 Temp. Zapłonu: 85 °C (185 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00007797 Numer CAS: 98-16-8 Numer WE (dawny EINECS): 202-643-4 Jednostka: 2948 ADR: 6.1 II |