Drukuj
α,α,α-Trifluoro-m-toluidyna 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: 3-(Trifluoromethyl)aniline, 3-Aminobenzotrifluoride
103190050 103191000 103195000
ACRO103190050EA 134 PLN
ACRO103190050 ACRO103191000 ACRO103195000
α,α,α-Trifluoro-m-toluidyna 98%
α,α,α-Trifluoro-m-toluidyna
Formuła: C₇H₆F₃N
MW: 161.13 g/mol
Temp. Wrzenia: 187…193 °C (760 mmHg)
Temp. topnienia: 5…6 °C
Gęstość: 1.303 g/cm³
Temp. Zapłonu: 85 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00007797
Numer CAS: 98-16-8
Numer WE (dawny EINECS): 202-643-4
Jednostka: 2948
ADR: 6.1 II
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear colorless to yellow to orange Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4790 to 1.4810 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %