2-Fluoro-5-(trifluoromethyl)aniline ≥97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
Synonim:
3-Amino-alpha,alpha,alpha,4-tetrafluorotoluene, α,α,α,6-Tetrafluoro-m-toluidine, 3-Amino-α,α,α,4-tetrafluorotoluene, 3-Amino-4-fluorobenzotrifluoride
A17556.03
A17556.06
A17556.14
A17556.03EA
193
PLN
A17556.03
A17556.06
A17556.14
2-Fluoro-5-(trifluoromethyl)aniline ≥97%
2-Fluoro-5-(trifluoromethyl)aniline
Purity: 97%
CAS No.: 535-52-4
Molecular Formula: C7H5F4N
Formula Weight: 179.12
Flash Point: 70°(158°F)
Refractive Index: 1.4610
Odour: Characteristic
Boiling Point: 210°
Beilstein Reference: 1950800
UN No.: 2810
MDL No.: MFCD00007653
Formuła:
C₇H₅F₄N MW: 179.12 g/mol Temp. Wrzenia: 210 °C Gęstość: 1.378 Temp. Zapłonu: 70 °C (158 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00007653 Numer CAS: 535-52-4 Jednostka: 2810 ADR: 6.1 III |