α,α,α-Trifluoro-o-toluidyna ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
Synonim:
2-(Trifluoromethyl)aniline, 2-Aminobenzotrifluoride
A15072.22
A15072.36
A15072.22EA
339
PLN
A15072.22
A15072.36
α,α,α-Trifluoro-o-toluidyna ≥98%
α,α,α-Trifluoro-o-toluidyna
Purity: 98%
CAS No.: 88-17-5
Molecular Formula: C7H6F3N
Formula Weight: 161.13
Flash Point: 65°(149°F)
Refractive Index: 1.4800
Odour: Recognizable
Melting Point: -35 to -33°
Boiling Point: 67-68°/15mm
Beilstein Reference: 879494
UN No.: 2942
MDL No.: MFCD00007718
Formuła:
C₇H₆F₃N MW: 161.13 g/mol Temp. Wrzenia: 67…68 °C (15 mmHg) Temp. topnienia: –35…–33 °C Gęstość: 1.295 Temp. Zapłonu: 65 °C (149 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00007718 Numer CAS: 88-17-5 Numer WE (dawny EINECS): 201-806-7 Jednostka: 2942 ADR: 6.1 III |