Drukuj
α,α,α-Trifluoro-o-toluidyna 99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
Synonim: 2-(Trifluoromethyl)aniline, 2-Aminobenzotrifluoride
103180050 103181000 103185000 103180025
ACRO103180050EA 84.3 PLN
ACRO103180050 ACRO103181000 ACRO103185000 ACRO103180025
α,α,α-Trifluoro-o-toluidyna 99%
α,α,α-Trifluoro-o-toluidyna
Formuła: C₇H₆F₃N
MW: 161.13 g/mol
Temp. Wrzenia: 170…173 °C (15 mmHg)
Temp. topnienia: –33 °C
Gęstość: 1.296 g/cm³
Temp. Zapłonu: 65 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00007718
Numer CAS: 88-17-5
Numer WE (dawny EINECS): 201-806-7
Jednostka: 2942
ADR: 6.1 III
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4800 to 1.4830 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %
Titration excess NaOH 98.0 to 100.5 %
Iron (Fe) ≤0.001 %
Heavy metals (as Pb) ≤10 ppm
Phosphorous compounds (as P) ≤0.002 %
Freezing point -2.0 to 0.0°C