4-Fluorobenzyloamina ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
Synonim:
(4-Fluorophenyl)methanamine
A15486.09
A15486.18
A15486.30
A15486.09EA
243
PLN
A15486.09
A15486.18
A15486.30
4-Fluorobenzyloamina ≥98%
4-Fluorobenzyloamina
Purity: 98+%
CAS No.: 140-75-0
Molecular Formula: C7H8FN
Formula Weight: 125.15
Flash Point: 66°(150°F)
Refractive Index: 1.5130
Odour: Amine-like
Boiling Point: 182-183°
Beilstein Reference: 636501
UN No.: 2735
MDL No.: MFCD00008120
Formuła:
C₇H₈FN MW: 125.15 g/mol Temp. Wrzenia: 182…183 °C Gęstość: 1.095 Temp. Zapłonu: 66 °C (150 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00008120 Numer CAS: 140-75-0 Numer WE (dawny EINECS): 205-430-4 Jednostka: 2735 ADR: 8 III |