Drukuj
4-Fluorobenzyloamina 97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: (4-Fluorophenyl)methanamine
171950250 171951000
ACRO171950250EA 325 PLN
ACRO171950250 ACRO171951000
4-Fluorobenzyloamina 97%
4-Fluorobenzyloamina
Formuła: C₇H₈FN
Temp. Wrzenia: 183…185 °C (760 mmHg)
Gęstość: 1,09 g/cm³
Temp. Zapłonu: 66 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00008120
Numer CAS: 140-75-0
Numer WE (dawny EINECS): 205-430-4
Jednostka: 2735
ADR: 8,II
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5115 to 1.5155 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %